Learn More
Acide 4-(N-BOC-amino)phénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10517074 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10517074 1 g Flacon en verre 1g
10576874 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10517074 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 397030010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 380430-49-9 | C11H16BNO4 | 237.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 380430-49-9
Formule moléculaire C11H16BNO4
Poids moléculaire (g/mol) 237.06
Numéro MDL MFCD02093054
Clé InChI UBVOLHQIEQVXGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-boc-aminophenyl boronic acid, 4-n-boc-amino phenylboronic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino phenyl boronic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino phenylboronic acid, 4-tert-butoxycarbonyl aminophenylboronic acid, 4-boc-amino benzeneboronic acid, 4-aminobenzeneboronic acid, n-boc protected, 4-tert-butoxycarbonyl amino phenylboronic acid, 4-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino phenyl boronic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino phenyl boronic acid
CID PubChem 3613184
Nom IUPAC Acide [4-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]phényl]boronique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(N-BOC-amino)phenylboronic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 199.0°C to 204.0°C
Couleur Blanc à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 237.08
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(N-BOC-amino)phenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.