Learn More
Acide 4-n-Butoxybenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15489637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15489637 5 g 5g
15479637 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15489637 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52865.06
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 105365-51-3 | C10H15BO3 | 194.04 g/mol
Used as a reactant for Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions, condensation reactions, synthesis of azobenzene-functionalized compounds. Also used for preparation of highly fluorescent diketopyrrolopyrrole derivatives, rhodium-catalyzed Suzuki-type cross-coupling and copper-catalyzed asymmetric conjugate reduction of coumarins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisée comme réactif pour les réactions de couplage croisé de la Suzuki-Miyaura, les réactions de condensation, la synthèse de composés fonctionnalisés par l’azobenzène. Également utilisée pour la préparation de dérivés de dicétopyrrolopyrrole hautement fluorescents, le couplage croisé de type Suzuki catalysé par rhodium et la réduction conjuguée asymétrique de coumarines catalysée par le cuivre.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105365-51-3
Formule moléculaire C10H15BO3
Poids moléculaire (g/mol) 194.04
Numéro MDL MFCD03427054
Clé InChI QUPFQMXWFNJUNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-n-butoxyphenylboronic acid, 4-butoxyphenyl boronic acid, 4-n-butoxyphenyl boronic acid, p-butoxyphenylboronic acid, 4-butyloxyphenylboronic acid, 4-n-butoxy benzeneboronic acid, 4-butoxymethylboronic acid, boronic acid, 4-butoxyphenyl, pubchem9549, 4-butoxybenzeneboronic acid
CID PubChem 3836310
Nom IUPAC Acide (4-butoxyphényl)boronique
SMILES CCCCOC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Butoxybenzeneboronic acid
Point de fusion 102°C to 104°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 194.04
Pourcentage de pureté 98%