Learn More
Chlorure de 4-n-butoxybenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11357656
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11357656 5 g 5g
11367656 250 mg 250mg
11347656 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11357656 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11258.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1138-56-3 | C10H13ClO3S | 248.721 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1138-56-3
Formule moléculaire C10H13ClO3S
Poids moléculaire (g/mol) 248.721
Numéro MDL MFCD00052344
Clé InChI HGKWMUBXVMFXNC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-n-butoxy benzenesulfonyl chloride, 4-butoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 4-n-butoxy benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-butoxy, 4-butoxy-benzenesulfonyl chloride, 4-n-butoxybenzenesulfonyl chloride, 4-butoxybenzenesulfonylchloride, pubchem5072, 4-n-butoxy benzenes, buttpark 9650-54
CID PubChem 517990
Nom IUPAC Chlorure de 4-butoxybenzènesulfonyle
SMILES CCCCOC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Butoxybenzenesulfonyl chloride
Point d’ébullition 130°C to 131°C (0.6 mmHg)
Indice de réfraction 1.542
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1109264
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 248.73
Pourcentage de pureté 97%