Learn More
Acide 4-n-butoxybenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11447064
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11447064 100 g 100g
11437064 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11447064 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21506.22
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1498-96-0 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1498-96-0
Formule moléculaire C11H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 194.23
Numéro MDL MFCD00002546
Clé InChI LAUFPZPAKULAGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-butoxybenzoic acid, 4-n-butoxybenzoic acid, benzoic acid, 4-butoxy, benzoic acid, p-butoxy, p-butyloxybenzoic acid, 4-butoxy-benzoic acid, 4-butyloxybenzoic acid, p-n-butoxybenzoic acid, p-n-butyloxybenzoic acid, 4-n-butyloxybenzoic acid
CID PubChem 72971
Nom IUPAC Acide 4-butoxybenzoïque
SMILES CCCCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Butoxybenzoic acid
Point de fusion 146°C to 147°C (C-N)
Quantité 100 g
Poids de la formule 194.23
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.