Learn More
Acide 4-n-butoxybenzoïque, TRC
Code produit 30338133
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30338133 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30338133 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB692328100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Butoxybenzoic Acid
CAS 1498-96-0
Formule moléculaire C11H14O3
Quantité 100 mg
Synonyme p-(Butyloxy)benzoic Acid, p-(n-Butoxy)benzoic Acid, p-(n-Butyloxy)benzoic Acid, p-Butoxybenzoic Acid, 4-Butoxybenzoic Acid, 4-(Butyloxy)benzoic Acid
Formule InChI InChI=1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-10-6-4-9(5-7-10)11(12)13/h4-7H,2-3,8H2,1H3,(H,12,13)
SMILES CCCCOc1ccc(cc1)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 4-butoxybenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 194.23
Poids de la formule 194.0943