Learn More
Acide 4-n-butoxybenzoïque, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-n-Butoxybenzoic Acid |
| CAS | 1498-96-0 |
| Formule moléculaire | C11H14O3 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | p-(Butyloxy)benzoic Acid, p-(n-Butoxy)benzoic Acid, p-(n-Butyloxy)benzoic Acid, p-Butoxybenzoic Acid, 4-Butoxybenzoic Acid, 4-(Butyloxy)benzoic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-10-6-4-9(5-7-10)11(12)13/h4-7H,2-3,8H2,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | CCCCOc1ccc(cc1)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 4-butoxybenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 194.23 |
| Poids de la formule | 194.0943 |