Learn More
4-N-butoxybenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11437897
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11437897 25 g 25g
11427897 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11437897 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16570.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5203-14-5
Formule moléculaire C11H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 175.231
Numéro MDL MFCD00043482
Clé InChI RRGQINKVTNAIBB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-butoxybenzonitrile, 4-n-butoxybenzonitrile, benzonitrile, 4-butoxy, 4-n-butoxy benzonitrile, 4-butoxy-benzonitrile, 4-butoxybenzenecarbonitrile, pubchem7926, acmc-209kxf, 4-butoxybenzonitrile
CID PubChem 138435
Nom IUPAC 4-butoxybenzonitrile
SMILES CCCCOC1=CC=C(C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Butoxybenzonitrile
Densité 0.999
Point d’ébullition 242°C to 244°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.5255
Quantité 25 g
Beilstein 2834664
Poids de la formule 175.23
Pourcentage de pureté 97%