Learn More
4-n-Butoxyphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499972
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499972 5 g 5g
11409982 25 g 25g
11419982 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499972 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12076.06
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 122-94-1 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
It is an intermediate of liquid crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un intermédiaire de cristaux liquides.
Solubilité
Soluble dans l’acétone et l’éthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-94-1
Formule moléculaire C10H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.22
Numéro MDL MFCD00002336
Clé InChI MBGGFXOXUIDRJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 4-butoxy, p-butoxyphenol, 4-n-butoxyphenol, phenol, p-butoxy, hydroquinone monobutyl ether, unii-8188dbs68j, 4-normal-butoxyphenol, 4-butoxy-pheno, 4-butoxy-phenol, 4-n-butyloxyphenol
CID PubChem 31233
ChEBI CHEBI:34392
Nom IUPAC 4-butoxyphénol
SMILES CCCCOC1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Butoxyphenol
Point de fusion 63°C to 66°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in acetone and ethanol.
Poids de la formule 166.22
Pourcentage de pureté 98%