Learn More
Isocyanate de 4-n-butoxyphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-n-Butoxyphenyl isocyanate |
| Densité | 1.055 |
| Point d’ébullition | 149°C to 150°C (3 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Indice de réfraction | 1.522 |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN2206 |
| Beilstein | 2107851 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Poids de la formule | 191.23 |
| Show More |