Learn More
4-n-butylaniline, 97 %
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-n-Butylaniline |
| Point de fusion | -14°C |
| Densité | 0.942 |
| Point d’ébullition | 250°C |
| Point d’éclair | 101°C (213°F) |
| Indice de réfraction | 1.535 |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 1447268 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Poids de la formule | 149.23 |
| Afficher plus |