Learn More
Chlorure de 4-n-butylbenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11427907
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11427907 25 g 25g
11417907 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11427907 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16577.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 54997-92-1 | C10H13ClO2S | 232.72 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54997-92-1
Formule moléculaire C10H13ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 232.72
Numéro MDL MFCD00173908
Clé InChI OVFZELSNOHIDEF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-butylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-n-butylbenzenesulfonyl chloride, 4-n-butyl benzenesulphonyl chloride, 4-butyl-benzenesulfonyl chloride, 4-n-butylphenylsulfonyl chloride, 4-n-butylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-butyl, 4-butylphenyl chlorosulfone, pubchem5484, 4-n-butylbenzenesulfonylchloride
CID PubChem 2737352
Nom IUPAC 4-butylbenzene-1-sulfonyl chloride
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Butylbenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 13°C to 15°C
Point d’ébullition 126°C to 128°C (0.6 mmHg)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 232.73
Pourcentage de pureté 97%