Learn More
4-n-Butylbenzylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11436006
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11436006 25 g 25g
11426006 5 g -
11446006 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11436006 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22316.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 57802-79-6 | C11H17N | 163.264 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57802-79-6
Formule moléculaire C11H17N
Poids moléculaire (g/mol) 163.264
Numéro MDL MFCD02258855
Clé InChI IBVGSPOHLFKLHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-butylbenzylamine, 4-n-butylbenzylamine, 4-butylphenyl methanamine, 4-butylphenyl methylamine, 1-4-butylphenyl methanamine, p-n-butylbenzylamin, 4-butyl-benzylamine, 4-butylbenzenemethanamine, benzenemethanamine, 4-butyl
CID PubChem 4029871
Nom IUPAC (4-Butylphényl)méthanamine
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Butylbenzylamine
Point d’ébullition 89°C to 91°C (1 mmHg)
Quantité 25 g
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 163.26
Pourcentage de pureté 98%