Learn More
4-N-butylphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11465183
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11465183 100 g 100g
11445183 5 g 5g
11455183 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11465183 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12812.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1638-22-8 | C10H14O | 150.221 g/mol
4-n-Butylphenol is used as an Intermediates of liquid Crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-n-butylphénol est utilisé comme intermédiaire de cristaux liquides.
Solubilité
Non miscible avec l’eau.
Remarques
Lorsqu’il n’est pas utilisé, sceller hermétiquement le récipient et le ranger dans un endroit sec et frais. Évitez la chaleur et la lumière excessives. Incompatible avec les agents oxydants. Stable s’il est stocké dans des conditions appropriées. Conserver le récipient à l’abri de l’humidité. Tenir à l’écart de la chaleur. Échappement mécanique requis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1638-22-8
Formule moléculaire C10H14O
Poids moléculaire (g/mol) 150.221
Numéro MDL MFCD00041750
Clé InChI CYYZDBDROVLTJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-n-butylphenol, p-butylphenol, phenol, 4-butyl, p-hydroxybutylbenzene, phenol, p-butyl, 1-hydroxy-4-n-butylbenzene, p-n-butylphenol, 4-butyl-phenol, 4-n-ethylphenol
CID PubChem 15420
ChEBI CHEBI:34437
Nom IUPAC 4-Butylphénol
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Butylphenol
Point de fusion ∼22°C
Densité 0.98
Point d’ébullition 245°C
Indice de réfraction 1.517
Quantité 100 g
Numéro UN UN3145
Beilstein 2042120
Informations sur la solubilité Not miscible with water.
Poids de la formule 150.22
Pourcentage de pureté 98%