Learn More
4-n-Dodecyloxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11392766
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11392766 5 g 5g
11382766 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11392766 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08889.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 24083-19-0 | C19H30O2 | 290.447 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24083-19-0
Formule moléculaire C19H30O2
Poids moléculaire (g/mol) 290.447
Numéro MDL MFCD00043523
Clé InChI ZBEGLEYBWGNZJA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-dodecyloxybenzaldehyde, 4-dodecyloxy benzaldehyde, 4-dodecyloxybenzaldehyde, 4-n-dodecyloxybenzaldehyde, p-n-dodecoxy benzaldehyde, p-dodecyloxy benzaldehyde, 4-dodecyloxy-benzaldehyde, p-lauryloxy benzaldehyde, 1-4-formylphenoxy dodecane
CID PubChem 141069
Nom IUPAC 4-dodécoxybenzaldéhyde
SMILES CCCCCCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Dodecyloxybenzaldehyde
Point de fusion 26°C to 29°C
Point d’ébullition 165°C (0.005 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 2535031
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 290.45
Pourcentage de pureté 98%