Learn More
Acide 4-n-dodécyloxybenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11475327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11475327 25 g 25g
11465327 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11475327 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22689.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2312-15-4 | C19H30O3 | 306.45 g/mol
4-n-Dodecyloxybenzoic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-n-dodécyloxybenzoïque est utilisé comme intermédiaire de la synthèse chimique organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le N,N-diméthylformamide.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2312-15-4
Formule moléculaire C19H30O3
Poids moléculaire (g/mol) 306.45
Numéro MDL MFCD00002543
Clé InChI ALQLYJHDBAKLBB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-dodecyloxy benzoic acid, p-dodecyloxybenzoic acid, 4-n-dodecyloxybenzoic acid, 4-dodecyloxybenzoic acid, benzoic acid, 4-dodecyloxy, benzoic acid, p-dodecyloxy, p-dodecyloxy benzoic acid, 4-dodecyloxy benzoicacid, pubchem2685, acmc-1crse
CID PubChem 75330
Nom IUPAC Acide 4-dodécoxybenzoïque
SMILES CCCCCCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Dodecyloxybenzoic acid
Point de fusion 132°C to 137°C
Quantité 25 g
Beilstein 2215914
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in N,N-Dimethylformamide.
Poids de la formule 306.45
Pourcentage de pureté 98%