Learn More
Acide 4-n-heptylbenzoïque, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485167
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11485167 25 g 25g
11475167 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11485167 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22589.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 38350-87-7 | C14H20O2 | 220.312 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38350-87-7
Formule moléculaire C14H20O2
Poids moléculaire (g/mol) 220.312
Numéro MDL MFCD00009722
Clé InChI VSUKEWPHURLYTK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 4-heptyl, 4-n-heptylbenzoic acid, 4-heptylbenzoicacid, 4-heptylbenzoate, p-heptylbenzoic acid, acmc-209izm, 4-n-heptyl-benzoic acid, 4-heptylbenzoic acid
CID PubChem 170036
Nom IUPAC Acide 4-heptylbenzoïque
SMILES CCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Heptylbenzoic acid
Point de fusion 101°C to 102°C
Quantité 25 g
Beilstein 2047135
Poids de la formule 220.31
Pourcentage de pureté ≥99%