Learn More
Acide 4-n-heptyloxybenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15429837
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15429837 5 g 5g
15419837 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15429837 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53066.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 136370-19-9 | Molecular Formula: C13H21BO3 | Molecular Weight: 236.118 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 136370-19-9
Formule moléculaire C13H21BO3
Poids moléculaire (g/mol) 236.118
Numéro MDL MFCD04039169
Clé InChI UHRONCCLURKEKO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-heptyloxyphenylboronic acid, 4-heptoxyphenyl boronic acid, 4-n-heptyloxy benzeneboronic acid, 4-heptyloxy benzeneboronic acid, 4-n-heptyloxy phenylboronic acid, 4-heptyloxy phenylboronic acid, 4-heptyloxy phenyl boronic acid, pubchem9553, acmc-209c5u, 4-heptyloxyphenylboronicacid
CID PubChem 4339184
Nom IUPAC Acide (4-héptoxyphényl)boronique
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)OCCCCCCC)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Heptyloxybenzeneboronic acid
Quantité 5 g
Poids de la formule 236.12
Pourcentage de pureté 97%