Learn More
4-n-Heptylphénol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498376
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498376 25 g 25g
11478376 1 g 1g
11488376 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498376 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15407.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1987-50-4 | C13H20O | 192.302 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1987-50-4
Formule moléculaire C13H20O
Poids moléculaire (g/mol) 192.302
Numéro MDL MFCD00041751
Clé InChI KNDDEFBFJLKPFE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-n-heptylphenol, phenol, 4-heptyl, p-heptylphenol, heptanyl-p-phenol, p-hydroxyheptylbenzene, phenol, heptyl derivs., p-n-heptylphenol, unii-i743z35dvb, phenol, heptenylated, p-heptyl phenol
CID PubChem 16143
ChEBI CHEBI:34438
Nom IUPAC 4-Heptylphénol
SMILES CCCCCCCC1=CC=C(C=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Heptylphenol
Point de fusion 25°C to 28°C
Point d’ébullition 156°C (9 mmHg)
Indice de réfraction 1.507
Quantité 25 g
Numéro UN UN2430
Poids de la formule 192.3
Pourcentage de pureté ≥98%