Learn More
4’-n-hexylacétophénone, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4'-n-Hexylacetophenone |
| Densité | 0.942 |
| Point d’ébullition | 132°C to 135°C (2 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Indice de réfraction | 1.514 |
| Quantité | 10 g |
| Beilstein | 1942064 |
| Poids de la formule | 204.31 |
| Pourcentage de pureté | 97% |