Learn More
4-n-hexyloxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480853
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480853 100 g 100g
11460853 5 g 5g
11470853 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11480853 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13287.22
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5736-94-7 | C13H18O2 | 206.285 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5736-94-7
Formule moléculaire C13H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 206.285
Numéro MDL MFCD00016615
Clé InChI GWXUVWKBVROFDM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hexyloxy benzaldehyde, 4-hexyloxybenzaldehyde, 4-n-hexyloxybenzaldehyde, p-hexyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-hexyloxy, benzaldehyde, p-hexyloxy, p-hexyloxy benzaldehyde, p-hexoxybenzaldehyde, 4-hexyloxbenzaldehyde, p-n-hexyloxybenzaldehyde
CID PubChem 79816
Nom IUPAC 4-hexoxybenzaldéhyde
SMILES CCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Hexyloxybenzaldehyde
Densité 0.992
Point d’ébullition 149°C to 151°C (0.5 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.53
Quantité 100 g
Beilstein 1912341
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 206.29
Pourcentage de pureté 98%