Learn More
4-(N-Maleimido)benzyl-alpha-triméthylammonium iodure, TRC
Code produit 30476179
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30476179 50 mg 50mg
30479906 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30476179 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM13500050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34696-66-7
Formule moléculaire C14 H17 N2 O2 . I
Poids moléculaire (g/mol) 372.2
Nom IUPAC [4-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)phényl]méthyl-triméthalanium ; Iodure
SMILES [I-].C[N+](C)(C)Cc1ccc(cc1)N2C(=O)C=CC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(N-Maleimido)benzyl-a-trimethylammonium Iodide
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H17N2O2.HI/c1-16(2,3)10-11-4-6-12(7-5-11)15-13(17)8-9-14(15)18;/h4-9H,10H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Poids de la formule 372.0335