Learn More
4-(N-Maleimido)benzyl-alpha-triméthylammonium iodure, TRC
Code produit 30479906
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30479906 10 mg 10mg
30476179 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30479906 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM13500010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34696-66-7
Formule moléculaire C14 H17 N2 O2 . I
Poids moléculaire (g/mol) 372.2
Nom IUPAC [4-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)phényl]méthyl-triméthalanium ; Iodure
SMILES [I-].C[N+](C)(C)Cc1ccc(cc1)N2C(=O)C=CC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(N-Maleimido)benzyl-a-trimethylammonium Iodide
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H17N2O2.HI/c1-16(2,3)10-11-4-6-12(7-5-11)15-13(17)8-9-14(15)18;/h4-9H,10H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Poids de la formule 372.0335