Learn More
4-(n-Nonyl-1,1,2,2-d4)-phénol-2,3,5,6-d4, CDN
Code produit 30313878
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.01 g
0.05 g
Conditionnement:
0.01g
0.05g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30313878 0.01 g 0.01g
30311256 0.05 g 0.05g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30313878 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND79700.01G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Nonylphenol D8 (ring D4-ethylD4)
CAS 2733716-95-3
Formule moléculaire C15 D8 H16 O
Quantité 0.01 g
Synonyme 4-n-Nonylphenol D8 (ring D4-ethylD4), 4-Nonylphenol D8 (ring D4 ethyl D4), 4-(n-Nonyl-1,1,2,2-d4)-phenol-2,3,5,6-d4
Formule InChI InChI=1 S/C15H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-10-12-15(16)13-11-14/h10-13,16 H,2-9H2,1H3/i8D2,9D2,10 D,11 D,12 D,13 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCCCCCC
Nom IUPAC 2,3,5,6-tétradeutéro-4-(1,1,2,2-tétradeutéréonyl)phénol
Poids moléculaire (g/mol) 228.3998
Poids de la formule 228.2329 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atom % D, min 98% Chemical Purity