Learn More
Acide 4-n-Nonylbenzèneboronique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11384745
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11384745 5 g 5g
11374745 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11384745 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17753.06
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 256383-45-6 | C15H25BO2 | 248.173 g/mol
4-n-Nonylbenzeneboronic acid is a potent inhibitor of fatty acid amide hydrolase. It is also able to inhibit monoacylglycerol lipase (MAGL), which hydrolyzes 2-arachidonoyl glycerol (2-AG).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-n-nonylbenzeneboronique est un puissant inhibiteur de l’hydrolase d’acides gras amides. Il est également capable d’inhiber la monoacylglycérol lipase (MAGL), qui hydrolyse le glycérol 2-arachidonoyl (2-AG).
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 256383-45-6
Formule moléculaire C15H25BO2
Poids moléculaire (g/mol) 248.173
Numéro MDL MFCD02093070
Clé InChI VONVJOGSLHAKOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-n-nonylphenylboronic acid, 4-n-nonylbenzeneboronic acid, 4-nonylphenyl boronic acid, 4-n-nonylphenylboronicacid, 4-nonylphenyl boranediol, d0f1ud, 4-nonylbenzene boronic acid, b-4-nonylphenyl boronic acid, 4-n-nonyl benzeneboronic acid, 1-borono-4-non-1-yl benzene
CID PubChem 4589192
Nom IUPAC Acide (4-nonylphényl)boronique
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)CCCCCCCCC)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Nonylbenzeneboronic acid
Point de fusion 82°C to 85°C
Quantité 5 g
Beilstein 8215118
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 248.18
Pourcentage de pureté ≥98%