Learn More
4-n-Nonyloxyaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397236
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397236 2 g 2g
11307246 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397236 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09126.04
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 50262-67-4 | C15H25NO | 235.371 g/mol
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il sert d’intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50262-67-4
Formule moléculaire C15H25NO
Poids moléculaire (g/mol) 235.371
Numéro MDL MFCD00043622
Clé InChI JQLBBFVOAHUASD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-nonyloxyaniline, 4-n-nonyloxyaniline, 4-nonyloxyaniline, 4-nonyloxy aniline, 4-nonyloxyphenylamine, 4-nonyloxy aniline #, benzenamine,4-nonyloxy
CID PubChem 142698
Nom IUPAC 4-nonoxyaniline
SMILES CCCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Nonyloxyaniline
Point de fusion 36°C to 42°C
Point d’ébullition 176°C to 179°C (2 mmHg)
Quantité 2 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 4232321
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 235.37
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-n-Nonyloxyaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-n-Nonyloxyaniline