Learn More
4-n-Nonylphénol-2,3,5,6-d4, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-n-Nonylphenol D4 (ring D4) |
| CAS | 1173019-62-9 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C15 2H4 H20 O |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | Phen-2,3,5,6-D4-ol','4-nonyl-, 4-n-Nonylphenol D4 (ring D4), 4-Nonylphen-2,3,4,5-d4-ol (ACI), Phen-2,3,5,6-D4-ol','4-nonyl- |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-10-12-15(16)13-11-14/h10-13,16H,2-9H2,1H3/i10D,11D,12D,13D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(CCCCCCCCC)c([2H])c([2H])c1O |
| Nom IUPAC | 2,3,5,6-tétradéutéro-4-nonylphénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 224.38 |
| Afficher plus |