Learn More
4-n-Nonylphénol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11497477
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11497477 5 g -
11487477 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11497477 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15609.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 104-40-5 | C15H24O | 220.356 g/mol
4-n-Nonylphenol is used in manufacturing antioxidants, lubricating oil additives, laundry and dish detergents, emulsifiers, and solubilizers. Also be used to produce tris(4-nonyl-phenyl) phosphite (TNPP).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé 4-n-nonylphénol est utilisé dans la fabrication d’antioxydants, d’additifs d’huile lubrifiante, de détergents pour lessive et vaisselle, d’émulsifiants et de solubilisants. Également utilisé pour produire du phosphite de tris(4-nonyl-phényle) (TNPP).
Solubilité
Très peu soluble (0,020 g/l) à 25°C.
Remarques
Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec. Incompatible avec l’agent oxydant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-40-5
Formule moléculaire C15H24O
Poids moléculaire (g/mol) 220.356
Numéro MDL MFCD00002396
Clé InChI IGFHQQFPSIBGKE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-n-nonylphenol, p-nonylphenol, phenol, 4-nonyl, para-nonylphenol, p-n-nonylphenol, phenol, nonyl, phenol, p-nonyl, nonylphenol mixed, phenol, nonyl derivs., 4-nonyl phenol
CID PubChem 1752
ChEBI CHEBI:34440
Nom IUPAC 4-nonylphénol
SMILES CCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Nonylphenol
Point de fusion 43°C to 46°C
Densité 0.937
Point d’ébullition 127°C to 130°C (27 mmHg)
Point d’éclair 150°C (302°F)
Indice de réfraction 1.511
Quantité 5 g
Numéro UN UN2430
Beilstein 2047450
Informations sur la solubilité Sparingly Soluble (0.020g/L) at 25°C.
Poids de la formule 220.36
Pourcentage de pureté ≥98%