Learn More
4-n-otylaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312679
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11312679 5 g 5g
11302679 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312679 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26713.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 16245-79-7 | C14H23N | 205.35 g/mol
4-Octylaniline can be been used as an extractant during the extraction of microgram level concentrations of ruthenium(IV) from halide medium. It can also been used in the synthesis of selective benzimidazole based analogs of sphingosine-1-phosphate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-octylaniline peut être utilisée comme agent extractif lors de l’extraction de concentrations de ruthénium(IV) à partir d’un milieu halogéné. Il peut également être utilisé dans la synthèse d’analogues sélectifs à base de benzimidazole de sphingosine-1phosphate.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16245-79-7
Formule moléculaire C14H23N
Poids moléculaire (g/mol) 205.35
Numéro MDL MFCD00007929
Clé InChI ORKQJTBYQZITLA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-n-octylaniline, p-octylaniline, benzenamine, 4-octyl, 4-octylphenylamine, unii-o9fn212wzz, o9fn212wzz, p-n-octylaniline, 4-octyl aniline, acmc-209dof, 4-octylaniline
CID PubChem 85346
Nom IUPAC 4-octylaniline
SMILES CCCCCCCCC1=CC=C(N)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Octylaniline
Densité 0.898
Point d’ébullition 175°C (13 mmHg)
Point d’éclair 110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.516
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 205.34
Pourcentage de pureté 99%