Learn More
4’-n-Octylbiphényl-4-carbonitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11431190
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11431190 1 g 1g
15443447 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11431190 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26318.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 52709-84-9 | Molecular Formula: C21H25N | Molecular Weight: 291.44 g/mol
The thermobarometry of thermotropic liquid crystals is feasible by the metal tube Berthelot method, and its extension in the negative-pressure range will be interesting for the study of organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La thermobarométrie des cristaux liquides thermotropiques est réalisable par la méthode de Berthelot en tube métallique, et son extension dans la plage de pression négative sera intéressante pour l’étude des composés organiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52709-84-9
Formule moléculaire C21H25N
Poids moléculaire (g/mol) 291.44
Numéro MDL MFCD00075146
Clé InChI CSQPODPWWMOTIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-cyano-4'-octylbiphenyl, 4'-octyl-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4-4-octylphenyl benzonitrile, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-octyl, 4-octylcyanodiphenyl, k 24 liquid crystal, cb 8, 4'-octyl-4-biphenylcarbonitrile, 4'-octyl 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4-octyl-4'-cyanobiphenyl
CID PubChem 104289
Nom IUPAC 4-(4-octylphényl)benzonitrile
SMILES CCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-n-Octylbiphenyl-4-carbonitrile
Point de fusion 20°C to 22°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 291.43
Pourcentage de pureté 99%