Learn More
4-n-Octyloxybenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11415536
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11415536 25 g 25g
11405536 5 g 5g
11425536 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11415536 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20692.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 24083-13-4 | C15H22O2 | 234.339 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24083-13-4
Formule moléculaire C15H22O2
Poids moléculaire (g/mol) 234.339
Numéro MDL MFCD00014136
Clé InChI KVOWZHASDIKNFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-octyloxy benzaldehyde, 4-octyloxybenzaldehyde, 4-n-octyloxybenzaldehyde, p-octyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-octyloxy, p-octyloxy benzaldehyde, p-n-octoxy benzaldehyde, p-n-octyloxybenzaldehyde, acmc-209g8t
CID PubChem 90358
Nom IUPAC 4-octoxybenzaldéhyde
SMILES CCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Octyloxybenzaldehyde
Densité 0.982
Point d’ébullition 140°C to 142°C (0.1 mmHg)
Indice de réfraction 1.522
Quantité 25 g
Beilstein 1913284
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 234.33
Pourcentage de pureté 97%