Learn More
Acide 4‘-n-octyloxybiphényle-4-carboxylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11465846
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11465846 5 g 5g
11455846 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11465846 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B22216.06
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 59748-18-4 | C21H26O3 | 326.44 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 59748-18-4
Formule moléculaire C21H26O3
Poids moléculaire (g/mol) 326.44
Numéro MDL MFCD00192369
Clé InChI YNBBQLUKHHSKPW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-octyloxy-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-octyloxy-4-biphenylcarboxylic acid, 4-n-octyloxybiphenyl-4'-carboxylic acid, 4'-octyloxy biphenyl-4-carboxylic acid, 4-4-octyloxyphenyl benzoic acid, 4-4-octoxyphenyl benzoic acid, 4-4-octyloxy phenyl benzoic acid, 4-octyloxybiphenyl-4'carboxylic acid
CID PubChem 2802556
Nom IUPAC Acide 4-(4-Octoxyphényl)benzoïque
SMILES CCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Nom chimique ou matériau 4'-n-Octyloxybiphenyl-4-carboxylic acid
Quantité 5 g
Poids de la formule 326.44
Pourcentage de pureté 99%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.