Learn More
4-n-octylphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11461340
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11461340 1 g 1g
11471340 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11461340 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26396.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1806-26-4 | C14H22O | 206.33 g/mol
4-n-Octylphenol is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-n-octylphénol est une importante matière première et intermédiaire utilisée en synthèse organique, dans les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et le domaine des matières tinctoriales.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1806-26-4
Formule moléculaire C14H22O
Poids moléculaire (g/mol) 206.33
Numéro MDL MFCD00036134
Clé InChI NTDQQZYCCIDJRK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-n-octylphenol, phenol, 4-octyl, p-octylphenol, phenol, p-octyl, 1-p-hydroxyphenyl octane, para-octylphenol, unii-7df2b8lh3p, 4-octyl-phenol, 7df2b8lh3p, phenol, octenylated
CID PubChem 15730
ChEBI CHEBI:34432
Nom IUPAC 4-octylphénol
SMILES CCCCCCCCC1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Octylphenol
Point de fusion 43°C to 45°C
Densité 0.961
Point d’ébullition 150°C (4 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 1 g
Numéro UN UN2430
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 206.32
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-n-Octylphenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-n-Octylphenol