Learn More
4-n-octylphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11471340
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11471340 5 g 5g
11461340 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11471340 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H26396.06
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1806-26-4 | C14H22O | 206.33 g/mol
4-n-Octylphenol is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-n-octylphénol est une importante matière première et intermédiaire utilisée en synthèse organique, dans les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et le domaine des matières tinctoriales.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1806-26-4
Formule moléculaire C14H22O
Poids moléculaire (g/mol) 206.33
Numéro MDL MFCD00036134
Clé InChI NTDQQZYCCIDJRK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-n-octylphenol, phenol, 4-octyl, p-octylphenol, phenol, p-octyl, 1-p-hydroxyphenyl octane, para-octylphenol, unii-7df2b8lh3p, 4-octyl-phenol, 7df2b8lh3p, phenol, octenylated
CID PubChem 15730
ChEBI CHEBI:34432
Nom IUPAC 4-octylphénol
SMILES CCCCCCCCC1=CC=C(O)C=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-n-Octylphenol
Point de fusion 43°C to 45°C
Densité 0.961
Point d’ébullition 150°C (4 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN2430
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 206.32
Pourcentage de pureté 99%