Learn More
Chlorure 4-de n-pentylbenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438777
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11438777 10 g 10g
11428777 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11438777 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19929.09
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 73948-18-2 | C11H15ClO2S | 246.75 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73948-18-2
Formule moléculaire C11H15ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 246.75
Numéro MDL MFCD00173759
Clé InChI XDWXZRVWJHEWMT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-n-pentylbenzenesulfonyl chloride, 4-pentylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-t-amylbenzenesulphonyl chloride, 4-n-amylbenzenesulfonyl chloride, pubchem5685, chloro 4-pentylphenyl sulfone, 4-pentylphenylsulfonyl chloride, 4-n-amylbenzenesulphonyl choride, 4-n-pentylphenylsulfonyl chloride, 4-n-pentylbenzenesulfonly chloride
CID PubChem 144625
Nom IUPAC 4-pentylbenzene-1-sulfonyl chloride
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Pentylbenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 39°C to 44°C
Quantité 10 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 246.76
Pourcentage de pureté 97%