Learn More
Acide 4-n-pentylbenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440003
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11440003 25 g 25g
11430003 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11440003 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12086.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 26311-45-5 | C12H16O2 | 192.258 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26311-45-5
Formule moléculaire C12H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 192.258
Numéro MDL MFCD00002572
Clé InChI CWYNKKGQJYAHQG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 4-pentyl, 4-n-pentylbenzoic acid, p-pentylbenzoic acid, 4-amylbenzoic acid, p-amylbenzoic acid, para-pentylbenzoic acid, benzoic acid, p-pentyl, 4-pentyl benzoic acid, p-n-pentylbenzoic acid, 4-pentylbenzoicacid
CID PubChem 33479
Nom IUPAC Acide 4-pentylbenzoïque
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Pentylbenzoic acid
Quantité 25 g
Beilstein 2044798
Poids de la formule 192.26
Pourcentage de pureté 99%