Learn More
Chlorure de 4-n-pentylbenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11453953
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11453953 100 g 100g
11433953 5 g 5g
11443953 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11453953 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10248.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 49763-65-7 | C12H15ClO | 210.701 g/mol
4-n-Pentylbenzoyl chloride was used in the synthesis of 3-O-acyl derivative by reacting with betulinic acid. It is used as intermediates of liquid crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 4-n-pentylbenzoyle a été utilisé dans la synthèse du dérivé de 3-O-acyl en réagissant avec l’acide bêta. Il est utilisé comme intermédiaire de cristaux liquides.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des bases fortes et des agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 49763-65-7
Formule moléculaire C12H15ClO
Poids moléculaire (g/mol) 210.701
Numéro MDL MFCD00000700
Clé InChI FBBRKYLXMNQFQU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoyl chloride, 4-pentyl, p-pentylbenzoyl chloride, 4-n-pentylbenzoyl chloride, 4-n-amylbenzoyl chloride, 4-pentyl-benzoyl chloride, 4-pentylbenzene-1-carbonyl chloride, acmc-20ambq, p-n-amyl benzoyl chloride, 4-n-pentyl benzoyl chloride, 4-n-pentyl-benzoyl chloride
CID PubChem 170812
Nom IUPAC Chlorure de 4-pentylbenzoyle
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Pentylbenzoyl chloride
Densité 1.034
Point d’ébullition 144°C to 145°C (10 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.53
Quantité 100 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 2207887
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 210.71
Pourcentage de pureté 98%