Learn More
4-n-pentylphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494503
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494503 25 g 25g
11484503 5 g 5g
11404513 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494503 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11514.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 14938-35-3 | C11H16O | 164.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14938-35-3
Formule moléculaire C11H16O
Poids moléculaire (g/mol) 164.25
Numéro MDL MFCD00020211
Clé InChI ZNPSUQQXTRRSBM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-n-pentylphenol, 4-amylphenol, phenol, 4-pentyl, 4-n-amylphenol, p-pentylphenol, p-amylphenol, phenol, p-pentyl, 4-pentyl-phenol, amyl p-hydroxybenzene, p-n-amylphenol
CID PubChem 26975
ChEBI CHEBI:34441
Nom IUPAC 4-pentylphénol
SMILES CCCCCC1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Pentylphenol
Point de fusion 24°C
Densité 0.96
Point d’ébullition 342°C
Point d’éclair 133°C (271°F)
Indice de réfraction 1.5145
Quantité 25 g
Numéro UN UN2430
Beilstein 1364424
Poids de la formule 164.25
Pourcentage de pureté 98%