Learn More
4-n-propoxybenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11322736 25 g 25g
11312736 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11322736 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08822.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5736-85-6 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5736-85-6
Formule moléculaire C10H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.204
Numéro MDL MFCD00014134
Clé InChI FGXZWMCBNMMYPL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-propoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-propoxy, 4-n-propoxybenzaldehyde, propoxybenzaldehyde, benzaldehyde, p-propoxy, p-n-propoxy benzaldehyde, p-n-propoxybenzaldehyde, 4-propoxybenzaldehyde, 4-n-propyloxybenzaldehyde, wln: vhr do3
CID PubChem 79812
Nom IUPAC 4-propoxybenzaldéhyde
SMILES CCCOC1=CC=C(C=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Propoxybenzaldehyde
Densité 1.039
Point d’ébullition 129°C to 130°C (9 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.548
Quantité 25 g
Beilstein 743408
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 164.2
Pourcentage de pureté 97%