Learn More
Acide 4-n-propoxybenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11451497
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11451497 25 g 25g
11441497 5 g 5g
11461497 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11451497 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24958.14
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5438-19-7 | C10H12O3 | 180.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5438-19-7
Formule moléculaire C10H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.20
Numéro MDL MFCD00013989
Clé InChI GDFUWFOCYZZGQU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-propoxybenzoic acid, 4-n-propoxybenzoic acid, benzoic acid, 4-propoxy, 4-n-propyloxybenzoic acid, 4-propoxy-benzoic acid, benzoic acid, p-propoxy, p-propyloxybenzoic acid, pubchem2681, 4-propoxy benzoic acid, p-carboxyphenoxy propane
CID PubChem 138500
Nom IUPAC acide 4-propoxybenzoïque
SMILES CCCOC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Propoxybenzoic acid
Point de fusion 145°C to 147°C
Quantité 25 g
Beilstein 2208387
Poids de la formule 180.2
Pourcentage de pureté 98%