Learn More
4-n-Propoxyphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11405926
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11405926 25 g 25g
11495916 5 g 5g
11415926 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11405926 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22266.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 18979-50-5 | C9H12O2 | 152.193 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18979-50-5
Formule moléculaire C9H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.193
Numéro MDL MFCD00002335
Clé InChI KIIIPQXXLVCCQP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 4-propoxy, 4-n-propoxyphenol, p-propoxyphenol, phenol, p-propoxy, hydroquinone monopropyl ether, p-propoxy phenol, 4-propyloxyphenol, 4-propoxy-phenol, pubchem13204, para-propoxyphenol
CID PubChem 29352
Nom IUPAC 4-Propoxyphénol
SMILES CCCOC1=CC=C(C=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Propoxyphenol
Point de fusion 55°C to 58°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Poids de la formule 152.19
Pourcentage de pureté 98%