Learn More
4-N-propoxypiperidine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11469740
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 11469740
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H50976.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 88536-11-2 | C8H17NO | 143.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88536-11-2
Formule moléculaire C8H17NO
Poids moléculaire (g/mol) 143.23
Numéro MDL MFCD06248727
Clé InChI VOWMRECKIQVVPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-propoxy-piperidine, 4-n-propoxypiperidine, 4-propyloxypiperidine, 4-n-propoxypiperidin, acmc-20ambz, 4-piperidyl propyl ether, 4-piperidinyl propyl ether, piperidine, 4-propoxy-, hydrochloride
CID PubChem 11492037
Nom IUPAC 4-propoxypipéridine
SMILES CCCOC1CCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Propoxypiperidine
Quantité 1 g
Poids de la formule 143.23
Pourcentage de pureté 95%