Learn More
4-n-Propylacétophénone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-n-Propylacetophenone |
| CAS | 2932-65-2 |
| Formule moléculaire | C11H14O |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | 1-(4-Propylphenyl)ethanone, 1-Acetyl-4-propylbenzene, 4'-Propylacetophenone, Methyl 4-propylphenyl ketone, NSC 172873, p-Propylacetophenone, p-n-Propylacetophenone |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H14O/c1-3-4-10-5-7-11(8-6-10)9(2)12/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCc1ccc(cc1)C(=O)C |
| Nom IUPAC | 1-(4-propylphényl)éthanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 162.23 |
| Poids de la formule | 162.1045 |