Learn More
Acide 4-n-Propylbenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15419667
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15419667 5 g 5g
15409667 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15419667 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52884.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 134150-01-9
Formule moléculaire C9H13BO2
Poids moléculaire (g/mol) 164.01
Numéro MDL MFCD00859261
Clé InChI WLCGYIWOKVWFLB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-propylphenyl boronic acid, 4-propyl benzeneboronic acid, 4-propylphenylboronicacid, 4-n-propylphenylboronic acid, 4-n-propylbenzeneboronic acid, boronic acid, 4-propylphenyl, pubchem7892, acmc-209btz, 4-propylphenyboronic acid
CID PubChem 4100861
Nom IUPAC Acide (4-propylphényl)boronique
SMILES CCCC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Propylbenzeneboronic acid
Point de fusion 106°C to 108°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 164.01
Pourcentage de pureté 98%