Learn More
Acide 4-n-propylbenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11441908
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11441908 50 g 50g
11394679 2 g 2g
11431908 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11441908 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14538.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2438-05-3
Formule moléculaire C10H11O2
Poids moléculaire (g/mol) 163.20
Numéro MDL MFCD00013996
Clé InChI ATZHGRNFEFVDDJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 4-n-propylbenzoic acid, benzoic acid, 4-propyl, 4-propyl-benzoic acid, p-n-propyl benzoic acid, p-propylbenzoic acid, unii-3p1v85e45o, 4-propylbenzoicacid, p-propyl benzoic acid, 4-propylbenzolic acid, pubchem1348
CID PubChem 137601
Nom IUPAC Acide4-propylbenzoïque
SMILES CCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Propylbenzoic acid
Point de fusion 139°C to 144°C
Quantité 50 g
Beilstein 1934550
Poids de la formule 164.2
Pourcentage de pureté ≥98%