Learn More
4-n-propylphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11428256
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11428256 5 g -
11438256 25 g 25g
11448256 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11428256 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15342.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 645-56-7 | C9H12O | 136.194 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 645-56-7
Formule moléculaire C9H12O
Poids moléculaire (g/mol) 136.194
Numéro MDL MFCD00002395
Clé InChI KLSLBUSXWBJMEC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-n-propylphenol, p-propylphenol, phenol, 4-propyl, dihydrochavicol, phenol, p-propyl, 1-hydroxy-4-n-propylbenzene, p-n-propylphenol, 4-propyl-phenol, p-hydroxypropylbenzene, hydroxypropylbenzene, p
CID PubChem 12580
ChEBI CHEBI:34434
Nom IUPAC 4-propylphénol
SMILES CCCC1=CC=C(C=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Propylphenol
Point de fusion 20°C to 22°C
Densité 0.983
Point d’ébullition 232°C
Point d’éclair 106°C (222°F)
Indice de réfraction 1.523
Quantité 5 g
Numéro UN UN3145
Beilstein 1363429
Poids de la formule 136.19
Pourcentage de pureté 98%