Learn More
4-n-Propylphenol, 99%
Code produit 10659801 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10659801 1 g Flacon en verre 1g
10391570 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10659801 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 131620010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 645-56-7 | C9H12O | 136.194 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 645-56-7
Numéro MDL MFCD00002395
Clé InChI KLSLBUSXWBJMEC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-n-propylphenol, p-propylphenol, phenol, 4-propyl, dihydrochavicol, phenol, p-propyl, 1-hydroxy-4-n-propylbenzene, p-n-propylphenol, 4-propyl-phenol, p-hydroxypropylbenzene, hydroxypropylbenzene, p
CID PubChem 12580
ChEBI CHEBI:34434
Nom IUPAC 4-propylphénol
SMILES CCCC1=CC=C(C=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Propylphenol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 22.0°C
Couleur Jaune
Densité 0.9830g/mL
Point d’ébullition 232.0°C
Point d’éclair 106°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H12O
Formule linéaire CH3CH2CH2C6H4OH
Indice de réfraction 1.5220 to 1.5240
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.983
Poids moléculaire (g/mol) 136.194
Poids de la formule 136.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-n-Propylphenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.