Learn More
4-n-Propylphénylacétylène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11486047
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11486047 25 g 25g
11476047 5 g 5g
11496047 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11486047 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25065.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 62452-73-7 | C11H12 | 144.217 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62452-73-7
Formule moléculaire C11H12
Poids moléculaire (g/mol) 144.217
Numéro MDL MFCD00173886
Clé InChI UVFFOABHOIMLNB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-propylphenylacetylene, 1-eth-1-ynyl-4-propylbenzene, 4-n-propylphenylacetylene, 1-ethynyl-4-propyl-benzene, benzene, 1-ethynyl-4-propyl, pubchem10973, 4-n-propylphenyl ethine, 4-propyl phenylacetylene, 4-ethynyl-1-propylbenzene, 4-propyl-1-ethynylbenzene
CID PubChem 2775133
Nom IUPAC 1-éthynyl-4-propylbenzène
SMILES CCCC1=CC=C(C=C1)C#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Propylphenylacetylene
Densité 0.91
Point d’ébullition 205°C
Point d’éclair 67°C (153°F)
Indice de réfraction 1.534
Quantité 25 g
Poids de la formule 144.22
Pourcentage de pureté 97%