Learn More
Acide 4-n-propylphénylboronique, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10443510 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10443510 1 g Flacon en verre 1g
10871671 5 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10443510 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 393880010
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 134150-01-9
Formule moléculaire C9H13BO2
Poids moléculaire (g/mol) 164.01
Numéro MDL MFCD00859261
Clé InChI WLCGYIWOKVWFLB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-propylphenyl boronic acid, 4-propyl benzeneboronic acid, 4-propylphenylboronicacid, 4-n-propylphenylboronic acid, 4-n-propylbenzeneboronic acid, boronic acid, 4-propylphenyl, pubchem7892, acmc-209btz, 4-propylphenyboronic acid
CID PubChem 4100861
Nom IUPAC Acide (4-propylphényl)boronique
SMILES CCCC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Propylphenylboronic acid
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 111.0°C to 114.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)2C6H4B(OH)2
Quantité 1 g
Poids de la formule 164.01
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-n-Propylphenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO– À des fins de recherche uniquement