Learn More
4-(N-Succinimidylcarboxy)benzophénone, TRC
Code produit 30424258
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30424258 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30424258 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS69028325MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(N-Succinimidylcarboxy)benzophenone
CAS 91990-88-4
Formule moléculaire C18 H13 N O5
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H13NO5/c20-15-10-11-16(21)19(15)24-18(23)14-8-6-13(7-9-14)17(22)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10-11H2
SMILES O=C(ON1C(=O)CCC1=O)c2ccc(cc2)C(=O)c3ccccc3
Nom IUPAC (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 4-benzoylbenzoate
Poids moléculaire (g/mol) 323.3
Poids de la formule 323.0794