Learn More
4-(N-Succinimidylcarboxy)benzophénone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(N-Succinimidylcarboxy)benzophenone |
| CAS | 91990-88-4 |
| Formule moléculaire | C18 H13 N O5 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H13NO5/c20-15-10-11-16(21)19(15)24-18(23)14-8-6-13(7-9-14)17(22)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10-11H2 |
| SMILES | O=C(ON1C(=O)CCC1=O)c2ccc(cc2)C(=O)c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 4-benzoylbenzoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 323.3 |
| Poids de la formule | 323.0794 |